Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14N4O5 · C6H3N3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
463.31
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto 1045574 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
azacitidine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[N+](=O)([O-])c2c(c(cc(c2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])O.N(C1OC(C(C1O)O)CO)C(=O)N=C(N)N
InChI
1S/C7H14N4O5.C6H3N3O7/c8-6(9)11-7(15)10-5-4(14)3(13)2(1-12)16-5;10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h2-5,12-14H,1H2,(H5,8,9,10,11,15);1-2,10H
InChI key
RTONSOUBEUPEOS-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Azacitidine Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Expl. 1.1
Classe di stoccaggio
1 - Explosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1045574-15MG | 04061833840627 |