Vai a
1045520
USP
Azacitidina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-azacitidina, 4-amino-1-(β-D-ribofuranosil)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, Ladakamicina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
150 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
437,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
620461
437,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
azacitidine
manufacturer/tradename
USP
mp
226-232 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-7-10-2-12(8(16)11-7)6-5(15)4(14)3(1-13)17-6/h2-6,13-15H,1H2,(H2,9,11,16)/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
Gene Information
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea di emissione. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto inclusi gli SDS e qualsiasi altro opuscolo informativo sono stati sviluppati e pubblicati con il consenso dell′Autorità della Farmacopea di emissione. Per ulteriori informazioni e assistenza visitare il sito web della Farmacopea di emissione.
Application
Azacitidina standard di riferimento USP, per test e saggi di qualità specificati, come dettagliato nei relativi compendi USP.
Biochem/physiol Actions
Potente inibitore della proliferazione e agente citotossico; inibisce la DNA metiltransferasi, un importante meccanismo di regolazione dell′espressione genica, dell′attivazione e del silenziamento genico.
Potente inibitore della proliferazione e agente citotossico; inibisce la DNA metiltransferasi.
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR191110455391045541
Azacitidina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1045520
Azacitidina
5-azacitidina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1911
5-azacitidina
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
mp
226-232 °C (dec.) (lit.)
mp
226-232 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
Gene Information
human ... DNMT1(1786), DNMT3A(1788)
Gene Information
human ... DNMT1(1786), DNMT3A(1788)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azacitidina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)