Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 437,00 € |
Informazioni su questo articolo
437,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
atenolol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
InChI key
METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
General description
Application
- Atenolol Tablets
- Atenolol Injection
- Atenolol Compounded Oral Suspension
- Atenolol and Chlorthalidone Tablets
- Atenolol Compounded Oral Suspension, Veterinary
- Levobunolol Hydrochloride
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| API family atenolol | API family atenolol | API family atenolol | API family - |
| Gene Information human ... ADRB1(153) | Gene Information human ... ADRB1(153) | Gene Information human ... ADRB1(153) | Gene Information human ... ADRB1(153) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Atenolol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1044403-200MG | 04061833859223 |