Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 83,90 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 178,00 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 533,00 € 453,05 € |
Informazioni su questo articolo
83,90 €
Nome del prodotto
Atenolol, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 0.3 mg/mL, DMSO: 18 mg/mL, ethanol: 3.4 mg/mL
originator
AstraZeneca
SMILES string
CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
InChI key
METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
rat ... Adrb1(24925)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC), powder | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility H2O: 0.3 mg/mL, ethanol: 3.4 mg/mL, DMSO: 18 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| originator AstraZeneca | originator - | originator - | originator - |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Atenolol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?