Vai a
1012799
USP
Aleuritic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
DL-erythro--9,10,16-Trihydroxypalmitic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
459,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H32O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.42
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1727724
459,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
aleuritic acid
manufacturer/tradename
USP
mp
100-101 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OCCCCCC[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O5/c17-13-9-5-4-7-11-15(19)14(18)10-6-2-1-3-8-12-16(20)21/h14-15,17-19H,1-13H2,(H,20,21)/t14-,15+/m1/s1
InChI key
MEHUJCGAYMDLEL-CABCVRRESA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Ph
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
101217813567341012123
Aleuritic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012799
Aleuritic acid
USP
USP
1012178
5′-Adenylic acid
Acido L-(+)-lattico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1356734
Acido L-(+)-lattico
Adenosine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012123
Adenosine
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
API family
aleuritic acid
API family
5'-adenylic acid
API family
lactic acid
API family
adenosine
mp
100-101 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
234-236 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aleuritic acid
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)