Lactic acid is not considered a volatile material.
1356734
USP
Acido L-(+)-lattico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-idrossipropionico, Acido sarcolattico
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lactic acid
Saggio
89.1% (lactic acid basis)
Produttore/marchio commerciale
USP
tecniche
HPLC: suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Fumaric Acid
- Maleic Acid
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of DL-Lactic acid, ~90% (T)
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.
-
is it volatile
1 risposta-