Vai a
YSC1
Yeast from Saccharomyces cerevisiae
Type I
Sinonimo/i:
(Bakers yeast)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
244,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
392,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
671,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder or solid
Biological source:
Saccharomyces cerevisiae
244,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
type
Type I
form
powder or solid
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-8°C
General description
Yeast from Saccharomyces cerevisiae (Baker′s yeast) is the oldest microbial starter. It is a facultative anaerobe.
Application
Yeast from Saccharomyces cerevisiae has been used:
  • as a biocatalyst for the anode of yeast microbial fuel cell
  • for the production of ethanol for fuel use
  • to prepare yeast extract
Biochem/physiol Actions
Yeast from Saccharomyces cerevisiae (Baker′s yeast) is used as a protein supplement, energy booster and immune enhancer. It serves as a dough leavening agent in bread production by converting the fermentable sugars to CO2 and ethanol. Baker′s yeast exhibits aroma, anti-molding and nutritive properties. It acts as a cell factory.
Preparation Note
Dried to avoid inactivation of enzymes.
Disclaimer
Autolyzes in aqueous buffer at 37 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
YSC2Z4250C2436
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
form
powder or solid
form
powder or solid
form
powder with small lumps
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
-
application(s)
cell analysis
type
Type I
type
Type II
type
-
type
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
YSC1-500G04061837588198
YSC1-100G04061837588174
YSC1-1KG04061837588181
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Hi We would like to expand this yeast in our lab for an experiment. Would you please recommend best growth media for expanding this Yeast.
    1 risposta
    1. This product is specifically prepared to undergo autolysis in aqueous buffer solution at 37°C, optimized for retaining enzyme activity post-drying, though not for cell viability or growth. It serves as an excellent starting point for enzyme extraction processes. For proliferation, Product YSC2 is a viable baker’s yeast, ready to grow once rehydrated, with only about 10% subject to autolysis at the same temperature. It is the preferred option for those looking to cultivate yeast effectively.
      Utile?
  2. What are the differences between YSC1 and YSC2?
    1 risposta
    1. YSC1 is dried to prevent enzyme inactivation during enzyme extractions from yeast. On the other hand, YSC2 is fast dried and yields 90% viable cells in solid form. The primary difference lies in the method of preparation, particularly in the drying process.