Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 243,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H29N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.45
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
243,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Val-Tyr-Val, crystalline
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
HPLC: suitable
color
off-white to tan
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(N)C(=O)NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NC(C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C19H29N3O5/c1-10(2)15(20)18(25)21-14(9-12-5-7-13(23)8-6-12)17(24)22-16(11(3)4)19(26)27/h5-8,10-11,14-16,23H,9,20H2,1-4H3,(H,21,25)(H,22,24)(H,26,27)
InChI key
ZNGPROMGGGFOAA-UHFFFAOYSA-N
Application
Val-Tyr-Val has been used as a constituent of high performance liquid chromatography (HPLC) standard protein mixture.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline | form solid | form powder | form film |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color off-white to tan | color - | color - | color colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| V8376-100MG | 04061833276518 |