Vai a
V0882
D-Val-Leu-Lys 4-nitroanilide dihydrochloride
plasmin substrate
Sinonimo/i:
D-Val-Leu-Lys-pNA dihydrochloride, D-Valyl-L-leucyl-L-lysine 4-nitroanilide dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
234,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
704,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H38N6O5 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
551.51
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
234,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C23H38N6O5.2ClH/c1-14(2)13-19(28-23(32)20(25)15(3)4)22(31)27-18(7-5-6-12-24)21(30)26-16-8-10-17(11-9-16)29(33)34;;/h8-11,14-15,18-20H,5-7,12-13,24-25H2,1-4H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,32);2*1H/t18-,19-,20+;;/m0../s1
InChI key
VESQMNNSPPEOSZ-ZLARAOTRSA-N
Application
D-Val-Leu-Lys 4-nitroanilide dihydrochloride has been used as a chromogenic substrate to determine the formation of plasmin from plasminogen in amidolytic activity assay and plasminogen activating assay.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
V7127V6258T6140
description
plasmin substrate
description
plasmin substrate
description
≥95% (HPLC)
description
plasmin substrate
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, light yellow
solubility
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, colorless to yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)