Vai a
V113
S(+)-γ-Vigabatrin
solid
Sinonimo/i:
S(+)-γ-Vinyl GABA, S(+)-4-Aminohexenoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
586,00 €
498,10 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.16
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
498,10 €
Prezzo di listino586,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
optical activity
[α]/D +11.8°, c = 2.5 in H2O(lit.)
color
off-white
solubility
H2O: >20 mg/mL, ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(O)=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI key
PJDFLNIOAUIZSL-RXMQYKEDSA-N
Application
S(+)-γ-Vigabatrin has been used as a standard in ultra-high-performance-liquid-chromatography (UHPLC).
Biochem/physiol Actions
GABA transaminase inhibitor; anti-convulsant.
γ-Vigabatrin has the potential to treat infantile spasms and seizures. It exhibits therapeutic effects against cocaine and other addictions.
Disclaimer
Hygroscopic
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
V8261UC180S5192
(±)-Vigabatrin
Sigma-Aldrich
V8261
(±)-Vigabatrin
SB 222200 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S5192
SB 222200
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >20 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
DMF: soluble
solubility
DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble
color
off-white
color
-
color
off-white
color
light yellow
optical activity
[α]/D +11.8°, c = 2.5 in H2O(lit.)
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
V113-5MG04061837429125