Vai a
V8261
(±)-Vigabatrin
Sinonimo/i:
(R,S)-4-Amino-5-hexenoic acid, (±)-γ-Vinyl-GABA, (±)-4-Aminohexenoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
101,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
629,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.16
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
270-929-6
MDL number:
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
originator
Lundbeck
SMILES string
NC(CCC(O)=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)
InChI key
PJDFLNIOAUIZSL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Irreversible GABA transaminase inhibitor. Increases intracellular concentration of GABA in nerve endings; possesses antiepileptic activity.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABA Transporters, GABAA Receptors and Glutamate/GABA Synthesis and Metabolism pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Lundbeck. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
V113Y0001400A2129
(±)-Vigabatrin
Sigma-Aldrich
V8261
(±)-Vigabatrin
Vigabatrin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001400
Vigabatrin
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
originator
Lundbeck
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... ABAT(18), GABBR1(2550), GABBR2(9568), GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ABAT(18)
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568), GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), SLC6A1(6529), SLC6A11(6538), SLC6A12(6539)
rat ... Gabbr1(81657), Gabra1(29705), Gabra2(29706), Gabrb2(25451), Gabrg2(29709), Slc6a1(79212), Slc6a12(50676)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)