Vai a
T6789
Tris Buffered Saline, with BSA, pH 8.0
powder, pH 8.0, with BSA
Sinonimo/i:
1X TBS with 1% BSA, BSA blocking buffer, Tris Buffered Saline with 1% Bovine Serum Albumin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 pkg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
295,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41105319
NACRES:
NA.25
295,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Tris Buffered Saline, with BSA, pH 8.0, powder
form
powder
Quality Segment
packaging
10 pak of (in foil bag)
color
off-white to yellow
pH
7.80—8.20
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
Preparation Note
Contents of one pouch, when dissolved in one liter of distilled or deionized water, will yield 0.05 M Tris buffered saline (NaCl - 0.138 M; KCl - 0.0027 M); bovine serum albumin - 1% (w/v), pH 8.0 at 25 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T8793P2194A4919
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
A4919
Sieroalbumina
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
pH
7.80—8.20
pH
-
pH
6.9-7.9 ( in water, 1 pouch dissolved in 100 ml)
pH
7
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
color
off-white to yellow
color
-
color
off-white to faint yellow
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)