Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 667,00 € |
Informazioni su questo articolo
667,00 €
biological source
Fusarium sp.
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
availability
not available in USA, Japan
color
white
solubility
chloroform: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow, DMSO: freely soluble, petroleum ether: slightly soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@H](O)[C@@H](OC(C)=O)[C@](C)([C@@]1(COC(C)=O)C[C@H](OC(=O)CC(C)C)C(C)=C2)[C@]34CO4
InChI
1S/C24H34O9/c1-12(2)7-18(27)32-16-9-23(10-29-14(4)25)17(8-13(16)3)33-21-19(28)20(31-15(5)26)22(23,6)24(21)11-30-24/h8,12,16-17,19-21,28H,7,9-11H2,1-6H3/t16-,17+,19+,20+,21+,22+,23+,24-/m0/s1
InChI key
BXFOFFBJRFZBQZ-QYWOHJEZSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility chloroform: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow, petroleum ether: slightly soluble, DMSO: freely soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T4887-25MG | 04061832725833 |