Vai a
D0156
Deossinivalenolo
Protein synthesis inhibitor, powder
Sinonimo/i:
3α,7α,15-triidrossi-12,13-epossitricotec-9-en-8-one, Vomitossina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
178,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
578,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
178,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Deossinivalenolo,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]1(CO)[C@H](O)C(=O)C(C)=C2
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChI key
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
General description
Il deossinivalenolo (DON) è una micotossina naturale prodotta da Fusarium graminearum e da Fusarium culmorum. Appartiene al gruppo dei B-tricoteceni.
Application
Il deossinivalenolo è stato usato:
  • come micotossina per indurre citotossicità in cellule epiteliali di digiuno porcino e per studiare gli effetti protettivi di Saccharomyces cerevisiae sulla vitalità delle cellule ospiti;[1]
  • per indurre tossicità in topi nudi per studiare l'effetto dell'integrazione con prebiotici (Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) o Lactobacillus acidophilus (LA)) sulla protezione dell'ospite;[2]
  • come antagonista del recettore per l'ormone tiroideo (TRβ) nel saggio basato su cellule con il gene reporter luciferasi (CALUX)[3]
Biochem/physiol Actions
Il deossinivalenolo (DON) blocca la sintesi di DNA e RNA inibendo il processo della traduzione.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A6166SML166434124
form
powder
form
powder
form
solution (ethanol: 2-propanol 95:5)
form
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)