Vai a
SML3261
JS6
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(2-Fluorobenzamido)-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]benzamide, 2-Fluoro-N-(2-(2-morpholinoethylcarbamoyl)phenyl)benzamide, 2-[(2-Fluorobenzoyl)amino]-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]benzamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H22FN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.41
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1NC(C2=C(C=CC=C2)F)=O)NCCN3CCOCC3
InChI key
QEEPXSHOUBCRGQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Bcl3:NF-kB p50 protein-protein interaction (PPI) inhibitor with anti-metastatic efficacy in cultures and in vivo.
JS6 is a Bcl3:NF-kB p50 protein-protein interaction (PPI) inhibitor that effectively suppresses Bcl3-dependent intracellular NF-kB activity (IC50 = 45/159 nM using Bcl3-overexpressing MDA-MB-231/HEK293; IC50 = 710 nM using HEK293 overexpressing Bcl3 and NF-kB p52). JS6 prevents enhanced MDA-MB-231 migration upon Bcl3 overexpression in cultures (IC50 = 310 nM), and effectively suppresses primary tumor growth as well as secondary tumor colonisation in vivo (3.5-10 mg/kg/d i.p. mice with MDA-MB-436 or 4T1.2 murine carcinoma xenograft) without overt systemic toxicity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3564SML1920J3955
JS6 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3261
JS6
ML382 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3564
ML382
ML364 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1920
ML364
JTC-801 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
J3955
JTC-801
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
tan
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
SML3261-25MG04065267044583
SML3261-5MG04065267044590