Documenti fondamentali
J3955
Sigma-Aldrich
JTC-801
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(4-amino-2-methylquinolin-6-yl)-2-(4-ethylphenoxymethyl)benzamide hydrochloride
Scegli un formato
5 MG
124,00 €
25 MG
352,00 €
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
124,00 €
25 MG
352,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H25N3O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
447.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
tan
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCc1ccc(OCc2ccccc2C(=O)Nc3ccc4nc(C)cc(N)c4c3)cc1
InChI
1S/C26H25N3O2.ClH/c1-3-18-8-11-21(12-9-18)31-16-19-6-4-5-7-22(19)26(30)29-20-10-13-25-23(15-20)24(27)14-17(2)28-25;/h4-15H,3,16H2,1-2H3,(H2,27,28)(H,29,30);1H
NQLIYKXNAXKMBL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
JTC-801 is a nociceptin/orphanin FQ peptide (NOP) receptor antagonist.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G Delaney et al.
Journal of neuroendocrinology, 24(12), 1527-1541 (2012-07-28)
Central nociceptin/orphanin FQ (N/OFQ)-expressing neurones are abundantly expressed in the hypothalamus and limbic system and are implicated in the regulation of activity of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA) and stress responses. We investigated the role of the endogenous N/OFQ receptor (NOP)
Keiichi Hiramoto et al.
Photodermatology, photoimmunology & photomedicine, 33(2), 84-91 (2017-01-01)
We previously reported that ultraviolet (UV) A eye irradiation reduces the ulcerative colitis induced by dextran sodium sulfate (DSS). This study examined the effects of UVA on colon carcinoma induced by azoxymethane (AOM) and DSS. We irradiated the eyes of