Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 87,60 € 74,46 € | |
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 283,00 € 240,55 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H25N
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
74,46 €
Prezzo di listino87,60 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(CCCCCCC3)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25N/c1-2-7-15-21(16-8-3-1)17-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-4-6-10-19/h4-6,9-14H,1-3,7-8,15-17H2
InChI key
BTDKOFMWYIXWST-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CW3388 is a cell active and highly potent enhancer of oligodendrocyte formation. CW3388 potently inhibits the cholesterol biosynthesis enzyme Δ8,7-sterol isomerase (EBP). It promotes myelination in vitro.
cell active and highly potent enhancer of oligodendrocyte formation; inhibitor of Δ8,7-sterol isomerase (EBP)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form oil | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color colorless to yellow | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?