Vai a
SML2874
CAY10583
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4′-[[(1-Oxopentyl)phenylamino]methyl][1,1′-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4′-{[pentanoyl(phenyl)amino]methyl}-1,1′-biphenyl-2-carboxylic acid, CAY 10583
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
99,00 €
84,15 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
398,00 €
338,30 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H25NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.47
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
84,15 €
Prezzo di listino99,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(Cc2ccc(cc2)c3c(cccc3)C(=O)O)(c1ccccc1)C(=O)CCCC
InChI
1S/C25H25NO3/c1-2-3-13-24(27)26(21-9-5-4-6-10-21)18-19-14-16-20(17-15-19)22-11-7-8-12-23(22)25(28)29/h4-12,14-17H,2-3,13,18H2,1H3,(H,28,29)
InChI key
IUJTVDNJFPZYBL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CAY10583 is a potent and selective full agonist for Leukotriene B4 receptor type 2 (BLT2). CAY10583 promotes wound healing and cell proliferation in cultured intestinal epithelial cells.
potent and selective full agonist for Leukotriene B4 receptor type 2 (BLT2)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3223
CAY10583 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2874
CAY10583
CAY10566 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3223
CAY10566
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)