Vai a
S5386
DL-Serine
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
52,20 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
167,00 €
141,95 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOCH2CH(NH2)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.09
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-130-6
Beilstein/REAXYS Number:
1721405
MDL number:
52,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Application
For use in insect and mammalian cell culture applications where the pure L-form is not required.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S43758.41235S4250
DL-Serine BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S5386
DL-Serine
DL-Serine ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
S4375
DL-Serine
DL-Serine for synthesis
Sigma-Aldrich
8.41235
DL-Serine
D-Serine ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
S4250
D-Serine
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
white
color
-
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Serine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)