Vai a
PENNA
Penicillina G
~1650 U/mg
Sinonimo/i:
Benzilpenicillina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1000000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
26,10 €
10000000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
34,20 €
100000000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
165,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H17N2NaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.37
UNSPSC Code:
51283424
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-710-2
Beilstein/REAXYS Number:
3834217
MDL number:
26,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
specific activity
~1650 U/mg
solubility
H2O: 100 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
advanced drug delivery
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI key
FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
General description
Penicillin G is a narrow spectrum antibiotic. It is effective against Streptococcus pneumoniae, groups A, B, C and G streptococci, nonenterococcal group D streptococci, viridans group streptococci, and non-penicillinase producing staphylococcus. Penicillin G contains β-lactam ring in their chemical structure.
Application
Penicillin G sodium salt has been used:
  • to study the diagnostic and therapeutic implications of gentamicin-resistant Enterococcus faecalis sequence type 6 with reduced penicillin susceptibility[1]
  • in cell culture alone as well as in combination with streptomycin and other antibiotics[2]
  • to inhibit the synthesis of bacterial cell walls by inhibition of the cell wall peptidoglycan chain cross-lining
Biochem/physiol Actions
Modalità d′azione: La penicillina G agisce inibendo la sintesi della parete cellulare attraverso il legame con le proteine leganti la penicillina (PBP) e inibendo il legame crociato con le catene dei peptidoglicani.
Spettro antimicrobico: Il prodotto è attivo nei confronti di batteri gram positivi e gram negativi.
Packaging
1mu,10mu,100mu
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Product contains Penicillin
Disclaimer
Solutions should be filter sterilized and stored at 2-8°C for 1 week or at -20°C for more lengthy periods. Solutions are stable at 37°C for 3 days. The sodium salt is soluble in H2O at 100 mg/mL.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
137521502701P3032
Penicillin G sodium United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1502701
Penicillin G sodium
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Penicillina G
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
PENNA-10MU04061835548170
PENNA-100MU04061834413080
PENNA-1MU04061835548187