Vai a
13752
Penicillina G
96.0-102.0%
Sinonimo/i:
Benzilpenicillina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
23,50 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
43,40 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H17N2NaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.37
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34010400
UNSPSC Code:
51283424
EC Number:
200-710-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3834217
23,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
96.0-102.0%
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI key
FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
General description
La penicillina G è un antibiotico naturale a spettro limitato. È efficace nei confronti di Streptococcus pneumoniae, streptococchi dei gruppi A, B, C e G, streptococchi non enterococchi del gruppo D, streptococchi del gruppo viridians e stafilococchi che non producono penicillinasi.
Struttura chimica: β-lattame
Application
La penicillina G è stata usata per studiare la proteina legante la penicillina 2 e il Corynebacterium diphtheriae non tossigeno isolato da casi di faringite.
Biochem/physiol Actions
Modalità d′azione: La penicillina G agisce inibendo la sintesi della parete cellulare attraverso il legame con le proteine leganti la penicillina (PBP) e inibendo il legame crociato con le catene dei peptidoglicani.
Spettro antimicrobico: Il prodotto è attivo nei confronti di batteri gram positivi e gram negativi.
Packaging
1 G, 5 G
Other Notes
Tenere il contenitore ben chiuso in luogo asciutto e ben ventilato. Il prodotto contiene penicillina.
Disclaimer
Le soluzioni devono essere sterilizzate per filtrazione e conservate a 2-8 °C per 1 settimana o a -20 °C per periodi più lunghi. Le soluzioni sono stabili a 37 °C per 3 giorni. Il sale di sodio è solubile in H2O a 100 mg/mL.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P3032PHR2642B0900000
Penicillina G 96.0-102.0%
Sigma-Aldrich
13752
Penicillina G
Penicillina G powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P3032
Penicillina G
Penicillina G Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2642
Penicillina G
Penicillina G European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
B0900000
Penicillina G
description
96.0-102.0%
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
assay
96.0-102.0%
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Penicillina G
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf