Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1000000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 25,90 € | |
| 10000000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 33,40 € | |
| 100000000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 153,00 € |
Informazioni su questo articolo
25,90 €
Quality Segment
assay
95.0 - 102.0%
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
SMILES string
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI key
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
Spettro antimicrobico: Il prodotto è attivo nei confronti di batteri gram positivi e gram negativi.
Packaging
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form powder | form crystalline powder |
| assay 95.0 - 102.0% | assay - | assay - | assay - |
| mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action cell wall synthesis | interferes |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Penicillina G
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| APREST71601-100UL | 04061835954971 |
| HPA013138-25UL | 04061842792030 |
| SAB2501942-100UG | 04061837686344 |
| HPA013138-100UL | 04061836302825 |
| ZRB2989-4X25UL | 04065272587259 |
| ZRB2989-25UL | 04065272587242 |
| PENK-10MU | 04061834413066 |
| PENK-1MU | 04061834413073 |
| PENK-100MU | 04061834413059 |