Vai a
P7794
Penicillina G
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Penicillin G potassium salt
Sinonimo/i:
Benzilpenicillina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1000000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
36,10 €
10000000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
61,00 €
100000000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
332,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H17KN2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.48
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34010400
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.76
EC Number:
204-038-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3832841
36,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Penicillina G, powder, BioReagent, suitable for cell culture
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
potency
1440-1680 units per mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
SMILES string
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI key
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
General description
Struttura chimica: β-lattame
Application
La penicillina G è un antibiotico a spettro limitato derivato da Streptococcus pneumoniae. È il farmaco di scelta per gli streptococchi dei gruppi A, B, C e G, gli streptococchi non enterococchi del gruppo D, gli streptococchi del gruppo viridians e gli stafilococchi che non producono penicillinasi. Il sale di potassio è stato usato per studiare i murosomi degli stafilococchi e la lisi indotta dalla penicillina di Streptococcus mutans.
Biochem/physiol Actions
Modalità d′azione: La penicillina G agisce inibendo la sintesi della parete cellulare attraverso il legame con le proteine leganti la penicillina (PBP) e inibendo il legame crociato con le catene dei peptidoglicani.
Spettro antimicrobico: Il prodotto è attivo nei confronti di batteri gram positivi e gram negativi.
Other Notes
Tenere il contenitore ben chiuso in un luogo asciutto e ben ventilato. Conservare in luogo asciutto.
Disclaimer
Le soluzioni devono essere sterilizzate per filtrazione e conservate a 2-8 °C per 1 settimana o a -20 °C per periodi più lunghi. Le soluzioni sono stabili a 37 °C per 3 giorni. Il sale di potassio è solubile in H2O a 100 mg/mL.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
46609P8721PHR2640
Penicillina G powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P7794
Penicillina G
Penicillina G VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46609
Penicillina G
Penicillina G
Sigma-Aldrich
P8721
Penicillina G
Penicillina G Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2640
Penicillina G
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
product line
BioReagent
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
-
form
crystalline powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Penicillina G
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. ¿A qué temperatura debe de almacenarse este producto en polvo y por cuánto tiempo es estable?
    1 risposta
    1. This product may be stored in room temperature. Concerning expiration, this product is assigned a product retest date. Products that, while considered stable, may be subject to degradation over time are assigned a periodic retest date to confirm quality. The lot specific retest date is reported on the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p7794#product-documentation
      Utile?
  2. Is the reported potency for P7794 Penicillin G potassium salt based on the anhydrous/dried form, or is it based on an as-it-is basis? Also, what does the "S" signify in U/mgS for the reported potency results?
    1 risposta
    1. The potency test is reported on an "as is" basis. The "S" in U/mgS stands for unit per milligram solid.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto