Vai a
P8563
Polyuridylic acid–Agarose
lyophilized powder, matrix polyacrylhydrazido-agarose
Sinonimo/i:
Poly(U)–Agarose potassium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
592,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
592,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
0.1-1.0 mg per mL
matrix
polyacrylhydrazido-agarose
matrix attachment
ribose moiety after periodate oxidation
swelling
1 g swells to ~4 mL
capacity
≥0.2 mg/mL binding capacity (poly(A) (P 9403))
storage temp.
−20°C
Application
Polyuridylic acid-agarose is used in protein chromatography, affinity chromatography and specialty resins. Polyuridylic acid has been used to study insulin receptors and to develop polyclonal antibodies against RNase L.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P9827A6017P1537
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
saline suspension
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
extent of labeling
0.1-1.0 mg per mL
extent of labeling
0.25-1.0 mg per mL
extent of labeling
≥5 μmol per mL
extent of labeling
-
matrix attachment
ribose moiety after periodate oxidation
matrix attachment
amino
matrix attachment
amino of 1,6-diaminohexane
matrix attachment
-
capacity
≥0.2 mg/mL binding capacity (poly(A) (P 9403))
capacity
-
capacity
≥5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
capacity
-
matrix
polyacrylhydrazido-agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)