Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 162,00 € 137,70 € |
50 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 610,00 € |
100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 991,00 € 842,35 € |
Informazioni su questo articolo
137,70 €
Prezzo di listino162,00 €Risparmia il 15%biological source
plant
Quality Segment
form
saline suspension
extent of labeling
≥5 μmol per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino of 1,6-diaminohexane
matrix spacer
1 atom
capacity
≥5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description saline suspension | description lyophilized powder, matrix polyacrylhydrazido-agarose | description aqueous suspension | description - |
| matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix polyacrylhydrazido-agarose | matrix 6% beaded agarose | matrix agarose, 4% cross-linked |
| form saline suspension | form lyophilized powder | form aqueous suspension | form - |
| capacity ≥5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin) | capacity ≥0.2 mg/mL binding capacity (poly(A) (P 9403)) | capacity ≥8 mg/mL binding capacity (peroxidase Type VI) | capacity 3-5 mg/mL binding capacity (β-lactoglobulin) |
| technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?