Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 124,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 733,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6Na2O7P2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.99 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
231-025-7
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
solid
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
color
white
mp
>300 °C
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC(O)(P(O)([O-])=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C2H8O7P2.2Na/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
InChI key
GWBBVOVXJZATQQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Etidronate disodium hydrate has been used in the synthesis of bisphosphonate derivatives of adenosine triphosphate (ATP)by T4 RNA ligase. It has also been sued to inhibit human farnesyl diphosphate synthase (FDPS).
Biochem/physiol Actions
Bisphosphonate antiresorptive agent. Less potent inhibitor of farnesyl diphosphate synthase (IC50 = 80 μM) as compared to the nitrogen containing bisphosphonates
Etidronate helps to guard chronic ocular hypertension prompted retinal oxidative stress. It stimulates the development of retinal ganglion cells through insulin-like growth factor 1 (IGF-1) signaling pathway. It may possess neuroprotective effects in in vivo and in vitro rat model of glaucoma. Etidronate belongs to bisphosphonates.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥97% (NMR) | assay ≥95% (NMR) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (NMR) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: ≥10 mg/mL | solubility H2O: 28 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL |
| color white | color white | color white to beige | color white |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?