Vai a
P4236
Cyclic Pifithrin-α hydrobromide
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(4-Methylphenyl)imidazo[2,1-b]-5,6,7,8-tetrahydrobenzothiazole hydrobromide, Cyclic PFT-α hydrobromide, Pifithrin-α, cyclic, QB102
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
193,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
290,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16N2S · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 20 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br[H].Cc1ccc(cc1)-c2cn3c4CCCCc4sc3n2
InChI
1S/C16H16N2S.BrH/c1-11-6-8-12(9-7-11)13-10-18-14-4-2-3-5-15(14)19-16(18)17-13;/h6-10H,2-5H2,1H3;1H
InChI key
SGNCOAOESGSEOP-UHFFFAOYSA-N
Application
Cyclic Pifithrin-α hydrobromide has been used as p53 inhibitor to study its role in cigarette smoke−induced apoptosis of pulmonary endothelial cells.
Biochem/physiol Actions
A stable analog of Pifithrin-α (Product Code P4359) with similar biological activities and lower cellular toxicity.
Packaging
Protect from light.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P4359506132S3316
Pifithrin-α ≥95% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
P4359
Pifithrin-α
Pifithrin-α A cell-permeable chemical inhibitor of p53.
Sigma-Aldrich
506132
Pifithrin-α
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: soluble 4 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Product Information Sheet
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
P4236-10MG04061833264669
P4236-5MG04061833264676