P4359
Pifithrin-α
≥95% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
2-(2-Imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol-3-yl)-1-p-tolylethanone hydrobromide, PFT-α
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
off-white
Punto di fusione
192.1-192.5 °C (lit.)
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Br[H].Cc1ccc(cc1)C(=O)CN2C(=N)SC3=C2CCCC3
InChI
1S/C16H18N2OS.BrH/c1-11-6-8-12(9-7-11)14(19)10-18-13-4-2-3-5-15(13)20-16(18)17;/h6-9,17H,2-5,10H2,1H3;1H
HAGVCKULCLQGRF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- to study the effect of specific p53 inhibitor on p53-upregulated modulator of apoptosis (PUMA) expression after transient global cerebral ischemia (tGCI)[1]
- as p53 inhibitor to treat PA1 cells[2]
- as a tumor protein p53 (TRP53) inhibitor, to treat mouse lung epithelial-12 (MLE-12) cells[3]
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.