Vai a
P3405
POPSO hydrate
≥99% (titration)
Sinonimo/i:
Piperazine-1,4-bis(2-hydroxypropanesulfonic acid) dihydrate, Piperazine-N,N′-bis(2-hydroxypropanesulfonic acid)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
173,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H22N2O8S2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.42 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
842252
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
7.2-8.5
pKa (25 °C)
7.8
solubility
1 M NaOH: 0.25 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
O.OC(CN1CCN(CC1)CC(O)CS(O)(=O)=O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H22N2O8S2.H2O/c13-9(7-21(15,16)17)5-11-1-2-12(4-3-11)6-10(14)8-22(18,19)20;/h9-10,13-14H,1-8H2,(H,15,16,17)(H,18,19,20);1H2
InChI key
VPTYCVRYPYNQLU-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P3768M8389P6757
POPSO hydrate ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
P3405
POPSO hydrate
MOPSO ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M8389
MOPSO
PIPES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
P6757
PIPES
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
1 M NaOH: 0.25 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.333 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
useful pH range
7.2-8.5
useful pH range
6.1-7.5
useful pH range
6.2-7.6
useful pH range
6.1-7.5
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
P3405-25G04061834367857
P3405-100G04061832549811