Documenti fondamentali
P6757
Sigma-Aldrich
PIPES
≥99% (titration)
Sinonimo/i:
Acido 1,4-piperazinadietansolfonico, Piperazina-1,4-bis(acido 2-etansolfonico), Piperazina-N,N′-bis(acido 2-etansolfonico)
Scegli un formato
25 G
86,70 €
100 G
224,00 €
500 G
785,00 €
1 KG
1.550,00 €
86,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
86,70 €
100 G
224,00 €
500 G
785,00 €
1 KG
1.550,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18N2O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.37
Beilstein:
817713
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
86,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99% (titration)
Stato
crystalline powder
Intervallo di pH utile
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il PIPES fa parte della serie di tamponi con acido etansolfonico introdotti per la prima volta da Good et al.,[1] e sviluppati per soddisfare determinati criteri: pKa medio, massima solubilità in acqua e minima solubilità in tutti gli altri solventi, minimi effetti dei sali, minima variazione del pKa con la temperatura, stabilità chimica ed enzimatica, minimo assorbimento nel range visibile o spettrale UV e facile sintesi. Poiché il suo pKa a 37 °C si avvicina al pH fisiologico, il PIPES trova applicazione nelle colture cellulari.
Applicazioni
La fissazione dei campioni di tessuti vegetali e animali con glutaraldeide può causare una perdita di lipidi che determina alterazioni morfologiche evidenti. La perdita di lipidi e gli artefatti sono stati ridotti al minimo quando è stato utilizzato il PIPES per tamponare il fissante glutaraldeide.[2],[3]
L′attività della fosfatasi alcalina viene persa selettivamente da alcuni organelli degli epatociti di ratto quando si effettua la fissazione per l′ultracitochimica con glutaraldeide tamponata con cacodilato. Quando è stato utilizzato il PIPES come tampone, la ritenzione dell′attività è stata maggiore del 60%.[4]
La fissazione delle zoospore fungine per la microscopia a fluorescenza e la microscopia a elettroni è stata ottimale con una combinazione di glutaraldeide e formaldeide in tampone PIPES.[5]
Linkage
Sigma-Aldrich offre un PIPES testato per la coltura cellulare e certificato BioPerformance (codice prodotto P1851), oltre a diversi sali per agevolare la preparazione del tampone e al PIPES BioXtra (codice prodotto P8203) che è testato per escludere la presenza di metalli in tracce.
Nota sulla preparazione
I tamponi possono essere preparati aggiungendo una soluzione di base al PIPES privo di acidi per titolare al pH appropriato o miscelando soluzioni equimolari del sale monosodico e del sale disodico per titolare al pH appropriato.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
ACES ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
A9758
ACES
Chromeazurol S Dye content 45 %
Sigma-Aldrich
199532
Chromeazurol S
MOPSO ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M8389
MOPSO
K Yamamoto et al.
Histochemistry, 77(3), 339-351 (1983-01-01)
Effects of NaOH-PIPES buffer used as a vehicle for aldehyde fixative on alkaline phosphatase (ALPase) activity demonstrated cyto- and biochemically were compared with those of routinely used cacodylate buffer. The reaction products showing ALPase activity demonstrated ultracytochemically were confined to
The role of the buffer in the fixation of biological specimens for transmission and scanning electron microscopy
Schiff, R.I. and Gennaro, J.F., Jr.
Scanning, 2, 135-135 (1979)
Use of PIPES buffer in the fixation of plant cells for electron microscopy
Salema, R. and Brandao, I.
Journal of Submicroscopic Cytology, 9, 79-79 (1973)
A R Hardham
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 33(2), 110-118 (1985-02-01)
The study of the surface properties of zoospores and cysts of the fungus Phytophthora cinnamomi required a fixation regime that would preserve the cells adequately and not interfere with binding and detection of probes on the cell surface. When they
Buffers for enzymes.
J S Blanchard
Methods in enzymology, 104, 404-414 (1984-01-01)
Contenuto correlato
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Scoprite i nostri tamponi biologici di elevata purezza in volumi di processo. Con le nostre soluzioni produttive qualificate, vi assicurerete stabilità, controllo del pH e forniture costanti.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf