Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 230,00 € |
Informazioni su questo articolo
230,00 €
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: ~2 μM, DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(C)=O
InChI
1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34+,35-,36-/m1/s1
InChI key
PHEDXBVPIONUQT-LQLWEASQSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay - | assay ≥98% (TLC) |
| form solid | form film or powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: ~2 μM, ethanol: soluble, DMSO: soluble | solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions.) | solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble | solubility H2O: 30 μM, DMSO: soluble, acetone: soluble, ethanol: soluble |
| color white | color - | color white | color clear light yellow |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?