Documenti fondamentali
P8139
Sigma-Aldrich
Forbolo 12-miristato 13-acetato
Phorbol 12-myristate 13-acetate
≥99% (TLC), film or powder, PKC activator
Sinonimo/i:
12-O-tetradecanoilforbolo 13-acetato, 4β,9α,12β,13α,20-Pentahydroxytiglia-1,6-dien-3-one 12-tetradecanoate 13-acetate, PMA, TPA
Scegli un formato
1 MG
131,00 €
5 MG
357,00 €
10 MG
783,00 €
25 MG
1.270,00 €
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
131,00 €
5 MG
357,00 €
10 MG
783,00 €
25 MG
1.270,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H56O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
616.83
Beilstein:
2407201
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Forbolo 12-miristato 13-acetato, ≥99% (TLC), film or powder
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
film or powder
Solubilità
DMSO: soluble
ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(C)=O
InChI
1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34-,35-,36-/m1/s1
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Descrizione generale
Il forbolo-12-miristato-13-acetato presenta elevate proprietà infiammatorie. Esso stimola l'attività della protein chinasi C (PKC). Il PMA induce il rilascio di proteasi, citochine e NADPH ossidasi, provocando danni ai tessuti o la produzione di istamina e favorendo il rimodellamento vascolare, l'arrossamento, il calore e la promozione tumorale. Inoltre, aumenta la produzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS) e riduce gli enzimi coinvolti nella detossificazione dai ROS. Il PMA inibisce anche il livello basale di superossido dismutasi (SOD), catalasi e glutatione perossidasi.[1]
Il forbolo-12-miristato-13-acetato è un estere del forbolo. E′ un promotore tumorale ed è coinvolto nella trascrizione genica, crescita cellulare, differenziazione, morte cellulare programmata, nel pathway immunitario e nella desensibilizzazione del recettore mediante i pathway della protein-chinasi C (PKC). Il forbolo 12-miristato 13-acetato è anche un agente modello usato per studiare come fattori di crescita, ormoni e citochine regolano la crescita e il differenziamento cellulare[2]
Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions. DMSO solutions can be stored dark at -20 °C for at least six months.
Applicazioni
Il forbolo 12-miristato 13-acetato è stato usato:
  • per indurre il differenziamento di monociti THP-1 a macrofagi[3]
  • per stimolare la proliferazione dei linfociti del sangue periferico[4]
  • per indurre esplosioni respiratorie e aumentare la generazione di emissioni ultra-deboli di fotoni (UPE) da parte di cellule simil-neutrofile derivate da cellule Hl-60.[5]
  • in combinazione con la ionomicina sale di calcio per stimolare l′attivazione delle cellule T.[6]
  • per la simulazione di varie cellule, incluse le cellule della milza, i linfociti quiescenti e i timociti fetali.[7][8][9]
  • per l′attivazione della PKC (proteina chinasi C) nelle cellule.[10]
Caratteristiche e vantaggi
Questo composto è descritto nella pagina PKC dell′Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (Manuale della classificazione dei recettori e della trasduzione dei segnali). Per visitare altre pagine del manuale, clicca qui.
Avvertenza
Fotosensibile
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Arginine and glutamine supplementation to culture media improves the performance of various channel catfish immune cells
Pohlenz C, et al.
Journal of Separation Science, 32(5), 762-768 (2012)
Inhibition of protein kinase C results in decreased expression of bovine leukemia virus.
Jensen WA et al.
Journal of Virology, 66, 4427-4427 (1992)
Cytokine requirements for the growth and development of mouse NK cells in vitro.
Toomey JA et al.
Journal of Leukocyte Biology, 74, 233-233 (2003)
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate Induced Toxicity Study and the Role of Tangeretin in Abrogating HIF-1 alpha-NF-kappa B Crosstalk In Vitro and In Vivo
Chang SN, et al.
International Journal of Molecular Sciences (2020)
Optical spectral analysis of ultra-weak photon emission from tissue culture and yeast cells
Nerudova M, et al.
Journal of Separation Science, 9450, 162-168 (2015)
Articoli
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Domande
1–7 di 7 domande  
  1. Hello, do you have any information on the stability of this product with regard to freeze/thaw after it is reconstituted? We normally thaw our aliquot, take what we need, and then refreeze our aliquots.
    1 risposta
    1. Freeze/thaw cycles are not recommended for this product.
      Utile?
  2. How should Product P8139, Phorbol 12-myristate 13-acetatebe dissolved?
    1 risposta
    1. Stock solutions of 20 mM can be prepared in DMSO and diluted into aqueous buffers. View more information on P8139 solubility in the product information sheet (under Documents, above).
      Utile?
  3. Do you have any application information for Product P8139, Phorbol 12-myristate 13-acetate?
    1 risposta
    1. View the P8139 product information sheet (under Documents, above).
      Utile?
  4. How should I store the solutions of Product P8139, Phorbol 12-myristate 13-acetate?
    1 risposta
    1. Stock solutions in DMSO can be stored protected from light as aliquots at -20°C for at least 6 months, or at 2-8°C for up to 3 months.
      Utile?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  6. Why do I not see any solid in the Phorbol 12-myristate 13-acetate bottle, Product P8139?
    1 risposta
    1. Phorbol 12-myristate 13-acetate may be an invisible film in the bottle.
      Utile?
  7. What is the difference between Phorbol 12-myristate 13-acetate, Product P8139 and molecular biology grade Product P1585?
    1 risposta
    1. Product P1585 has been tested and found suitable for stimulation of interleukin 2 production of Jurkat cells. Product P8139 has not tested in this application.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto