Vai a
P1024
Poli-D-lisina
suitable for cell culture, Mol wt ≥300,000
Sinonimo/i:
D-Lysine homopolymer hydrobromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
80,20 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
243,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
418,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.640,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.390,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
80,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Poli-D-lisina, mol wt ≥300,000
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
≥300,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Application
I polimeri di poli-D-lisina possono essere usati per preparare le superfici per l′adesione cellulare. Inoltre i polimeri di D-lisina possono essere usati con le cellule che digeriscono i polimeri di poli-L-lisina e causano una captazione eccessiva di L-lisina.
Questo prodotto è raccomandato come substrato per colture cellulari utilizzando 0,5-1,0 mL di una soluzione 0,1mg/mL per rivestire 25 cm2. Le versioni del prodotto con peso molecolare inferiore sono meno viscose, ma quelle con peso molecolare più elevato presentano più siti di attacco per molecola.
Biochem/physiol Actions
La poli-D-lisina (PDL) bromidrato è un fattore di adesione cellulare aspecifico, che promuove l′adesione delle cellule a substrati solidi aumentando l′interazione elettrostatica fra la superficie di coltura e gli ioni di carica negativa della membrana cellulare. Quando è adsorbita sulla superficie di coltura, la poli-D-lisina accresce il numero di siti carichi positivamente disponibili per il legame con le cellule.
Preparation Note
This product has a molecular weight >300,000. To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Other Notes
La poli-D-lisina è un polimero aminoacidico con carica positiva con circa un HBr per residuo di lisina. Il bromidrato consente alla a poli-D-lisina di raggiungere la forma cristallina solubile in acqua. Una piccola quantità del prodotto può essere rinvenuta nella struttura β perché il HBr interferisce con il legame idrogeno tra i gruppi amminici e i gruppi carbossilici o le frazioni che contengono N o O.
Disclaimer
Le soluzioni sterili sono stabili fino a 2 anni se conservate a 2-8 °C. Dovrebbero essere conservate essiccate a -20 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P7886P0899P7405
Poli-D-lisina mol wt ≥300,000
Sigma-Aldrich
P1024
Poli-D-lisina
Poli-D-lisina mol wt 30,000-70,000
Sigma-Aldrich
P7886
Poli-D-lisina
Poli-D-lisina mol wt 70,000-150,000
Sigma-Aldrich
P0899
Poli-D-lisina
Poli-D-lisina mol wt >300,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P7405
Poli-D-lisina
form
powder or solid
form
solid
form
solid
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
mol wt
≥300,000
mol wt
30,000-70,000
mol wt
70,000-150,000
mol wt
>300,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poli-D-lisina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What type of Poly-D-lysine hydrobromide is most suitable for cell attachment?
    1 risposta
    1. Poly-D-lysine hydrobromide with a molecular weight greater than 30,000 Da is recommended for cell attachment. The poly-D-lysine hydrobromide with a molecular weight of 84,000 Da has more attachment sites per polymer chain available to the cells. This type is most suitable for cell attachment.