Documenti fondamentali
P7405
Sigma-Aldrich
Poly-ᴅ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt >300,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
Sinonimo/i:
PDL
About This Item
Formula condensata:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.75
Nome del prodotto
Poli-D-lisina, mol wt >300,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
Origine biologica
synthetic (chemical)
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Nome Commerciale
BioReagent
BioXtra
Stato
lyophilized powder
PM
>300,000
Confezionamento
pkg of 5 mg
Concentrazione
0.016—0.032 mmol lysine
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Copertura della superficie
4 μg/cm2
Solubilità
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Poly-D-Lysine Hydrobromide (PDL) is a cationic polymer composed of lysine residues with an associated hydrobromide molecule per lysine unit. The presence of the hydrobromide molecule introduces a distinctive property to the poly-D-lysine structure allowing the poly-D-lysine to adopt a crystalline form, rendering it soluble in aqueous solutions.
Applicazioni
Poly-D-lysine hydrobromide has been used :
  • in preparing the surface of coverslips for cell attachment
  • in coating glass-bottom dishes for live cell imaging of primary cortical neuronal cells
  • in coating 24-well plates for the isolation of primary astrocytes to study the impact of melanoma-derived exosomes on the reprogramming of stromal cells within the metastatic microenvironment
  • for coating 16-well chamber slides to study the effects of maternal immune activation on behavioral impairments and alterations in cytokine and synaptic protein expression in the cerebellum
I polimeri di poli-D-lisina possono essere usati per preparare le superfici per l′adesione cellulare. Inoltre i polimeri di D-lisina possono essere usati con le cellule che digeriscono i polimeri di poli-L-lisina e causano una captazione eccessiva di L-lisina.
Questo prodotto è raccomandato come substrato per colture cellulari utilizzando 0,5-1,0 mL di una soluzione 0,1mg/mL per rivestire 25 cm2. Le versioni del prodotto con peso molecolare inferiore sono meno viscose, ma quelle con peso molecolare più elevato presentano più siti di attacco per molecola.
Azioni biochim/fisiol
Poly-D-Lysine Hydrobromide (PDL) is a nonspecific attachment factor for cells useful in promoting cell adhesion to solid substrates by enhancing electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface. PDL increases the number of positively charged cell binding sites post-absorption to the culture surface. PDL coating promotes the attachment of cells to solid surfaces that usually grow in suspension.
La poli-D-lisina (PDL) bromidrato è un fattore di adesione cellulare aspecifico, che promuove l′adesione delle cellule a substrati solidi aumentando l′interazione elettrostatica fra la superficie di coltura e gli ioni di carica negativa della membrana cellulare. Quando è adsorbita sulla superficie di coltura, la poli-D-lisina accresce il numero di siti carichi positivamente disponibili per il legame con le cellule.
Componenti
La poli-D-lisina è un polimero aminoacidico con carica positiva con circa un HBr per residuo di lisina. Il bromidrato consente alla a poli-D-lisina di raggiungere la forma cristallina solubile in acqua. Una piccola quantità del prodotto può essere rinvenuta nella struttura ß perché il HBr interferisce con il legame idrogeno tra i gruppi amminici e i gruppi carbossilici o le frazioni che contengono N o O.
Avvertenza
Le soluzioni sterili sono stabili fino a 2 anni se conservate a 2-8 °C. Dovrebbero essere conservate essiccate a -20 °C.
Risultati analitici
This product has a molecular weight >300,000 and is cell culture tested and gamma-irradiated. To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
On the interaction of polystyrene latices and poly(l-lysine): II. Characterization of the particle-polymer System
Corry W.D
Journal of Colloid and Interface Science, 63(1), 151-160 (1978)
Monitoring Scavenging Activity of Chemokine Receptors
Barbara Moepps, et al.
Methods in Enzymology, 570, 87-118 (2016)
Direct addition of poly-lysine or poly-ethylenimine to the medium: A simple alternative to plate pre-coating
Alexander Faussner
PLoS ONE, 17(7), e0260173-e0260173 (2022)
Deficiency of ROS-Activated TRPM2 Channel Protects Neurons from Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury through Upregulating Autophagy
Hu X, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity (2021)
Maternal Immune Activation Causes Behavioral Impairments and Altered Cerebellar Cytokine and Synaptic Protein Expression
Pendyala G, et al.
Neuropsychopharmacology, 42, 1435?1446-1435?1446 (2017)
Articoli
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Protocolli
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.