Vai a
MG80
May-Grünwald Stain
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
2.5 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
154,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116121
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.47
MDL number:
154,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.25 % (w/v) in methanol
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
For use in the differential staining of cellular elements of blood
Preparation Note
Prepared with non-polychromed (non-oxidized) methylene blue and eosin Y.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MG1LMG128MG500
concentration
0.25 % (w/v) in methanol
concentration
0.25 % (w/v) in methanol
concentration
0.25 % (w/v) in methanol
concentration
0.25 % (w/v) in methanol
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Still not finding the right product?
Explore all of our products under May-Grünwald Stain
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
MG80-2.5L04061834066422
Domande
  1. What is the cap size for MG80-2.5L and MG128-4L?
    1 risposta
    1. The cap size is 38-400.