Documenti fondamentali
MG500
Sigma-Aldrich
May-Grünwald Stain
Scegli un formato
500 ML
72,50 €
72,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
72,50 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
72,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solution
Livello qualitativo
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
0.25 % (w/v) in methanol
tecniche
microbe id | staining: suitable
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
May-Grünwald Stain has been employed to stain neutrophil granules and granulocyte inclusion bodies.[1] May-Grünwald-Giemsa might be useful in the diagnosis of Malassezia folliculitis, a fungal mediated disorder.[2]
Applicazioni
For use in the differential staining of cellular elements of blood
Nota sulla preparazione
Prepared with non-polychromed (non-oxidized) methylene blue and eosin Y.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Nuria Castro-Bravo et al.
Frontiers in microbiology, 8, 1405-1405 (2017-08-10)
An extracellular layer of exopolysaccharides (EPS) covers the surface of some
Resveratrol induces human K562 cell apoptosis, erythroid differentiation, and autophagy.
Yan HW, Hu WX, Zhang JY, et al.
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(6), 5381-5388 (2014)
Ashkan Ojaghi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(26), 14779-14789 (2020-06-21)
Hematological analysis, via a complete blood count (CBC) and microscopy, is critical for screening, diagnosing, and monitoring blood conditions and diseases but requires complex equipment, multiple chemical reagents, laborious system calibration and procedures, and highly trained personnel for operation. Here
Tomasz Dobrzycki et al.
Communications biology, 3(1), 71-71 (2020-02-15)
Gata2 is a key transcription factor required to generate Haematopoietic Stem and Progenitor Cells (HSPCs) from haemogenic endothelium (HE); misexpression of Gata2 leads to haematopoietic disorders. Here we deleted a conserved enhancer (i4 enhancer) driving pan-endothelial expression of the zebrafish
Epidemiological characteristics of Malassezia folliculitis and use of the May-Grunwald-Giemsa stain to diagnose the infection
Durdu, et al.
Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, 76(4) (2013)
Contenuto correlato
Approfondite la vostra conoscenza della disciplina che si occupa dello studio clinico del sangue, degli organi emopoietici e delle malattie del sangue, compreso il loro trattamento e la prevenzione, e le colorazioni e i coloranti utilizzati per le analisi ematologiche.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Domande
  1. how many times the May-Grunwald stain can be reused before it loses its effectiveness in staining.
    1 risposta
    1. The exact number of times the May Grunwald solution can be reused varies depending on factors such as the number of slides stained for each use, temperature, humidity, and exposure to air. Users are expected to evaluate the stain quality for each batch of slides stained and change the solution once the stain quality diminishes. It's important not to return a used working solution back to the stock bottle; instead, used solutions should be stored tightly capped in another bottle, ensuring the cap is always tightly closed to prevent evaporation of methanol and water pickup from the air, which can cause the stain to precipitate out of solution.