Vai a
M8028
Joklik Modified MEM
Joklik Modification, with sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Terreno essenziale minimo di Eagle, MEM
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
42,10 €
6 x 500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
212,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
42,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Joklik Modified MEM, Joklik Modification, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: yes
phenol red: yes
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): no
sodium pyruvate: no
stable glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Recommended for suspension cultures.
Preparation Note
Supplement with 0.292 g/L L-glutamine.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M0275M8167M0518
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: yes
phenol red: yes
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): no
sodium pyruvate: no
stable glutamine: no
components
phenol red: yes
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
components
HEPES: no
sodium pyruvate: no
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Joklik Modified MEM
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)