Vai a
M6932
Misoprostol free acid
≥90%
Sinonimo/i:
(±)-15-Deoxy-(16RS)-16-hydroxy-16-methylprostaglandin E1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
192,00 €
144,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H36O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.51
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
144,00 €
Prezzo di listino192,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90%
form
liquid
functional group
carboxylic acid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC(C)(O)C\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C21H36O5/c1-3-4-13-21(2,26)14-9-11-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-12-20(24)25/h9,11,16-17,19,23,26H,3-8,10,12-15H2,1-2H3,(H,24,25)/b11-9+/t16-,17-,19-,21?/m1/s1
InChI key
CNWGPXZGIIOYDL-MKYGPDKMSA-N
Biochem/physiol Actions
Misoprostol is a synthetic prostaglandin E1 (PGE1) analogue use to prevent non steroidal anti inflammatory drug-induced (NSAID) gastric ulcers; as a labor inducing and postpartum hemorrhage treatment agent.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M6807M62811444300
Misoprostol ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M6807
Misoprostol
Isostearic acid ≥97% (capillary GC)
Sigma-Aldrich
M6281
Isostearic acid
Misoprostol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1444300
Misoprostol
assay
≥90%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (capillary GC)
assay
-
functional group
carboxylic acid
functional group
ester
functional group
carboxylic acid
functional group
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)