M6281
Isostearic acid
≥97% (capillary GC)
Sinonimo/i:
16-Methylheptadecanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (capillary GC)
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Tipo di lipide
saturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-17(2)15-13-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14-16-18(19)20/h17H,3-16H2,1-2H3,(H,19,20)
XDOFQFKRPWOURC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3