Vai a
M5019
Remazol Brilliant Blue R−D-Xylan
12-18 % (Dye content)
Sinonimo/i:
4-O-Methyl-D-glucurono-D-xylan−remazol brilliant blue R, RBB-Xylan
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
306,00 €
229,50 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
523,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
229,50 €
Prezzo di listino306,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
plant
Quality Segment
form
(Powder or Chunks or Fibers.)
composition
, 12-18% (Dye content)
color
dark blue
Application
Remazol brilliant blue R−D-xylan has been used in a study to assess a xylan-degrading strain of Sulfolobus solfataricus. [1] It has also been used investigate thermostable enzymes as biocatalysts in the biofuel industry. [2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
66960H626827816
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
(Powder or Chunks or Fibers.)
form
fibers
form
powder
form
powder
color
dark blue
color
-
color
-
color
-
composition
, 12-18% (Dye content)
composition
-
composition
-
composition
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)