Vai a
66960
4-O-Methyl-D-glucurono-D-xylan dyed with Remazol brilliant blue R
endo-l,4-β-xylanase substrate, fibers
Sinonimo/i:
RBB-Xylan, Remazol brilliant blue R–D-Xylan
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
113,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
383,00 €
325,55 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4-O-Methyl-D-glucurono-D-xylan dyed with Remazol brilliant blue R, 15% dye basis
Quality Segment
form
fibers
concentration
15% (dye)
solubility
water: 0.05 g/5mL, blue to very deep blue
Application
4-o-Methyl-D-glucurono-D-xylan dyed with Remazol brilliant blue R has been used as a substrate for endo-l,4-β-xylanase activity.
Other Notes
Soluble chromogenic substrate for the assay of endo-1,4-β-xylanases
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M5019B014927816
solubility
water: 0.05 g/5mL, blue to very deep blue
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
fibers
form
(Powder or Chunks or Fibers.)
form
powder
form
powder
concentration
15% (dye)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)