Vai a
M3186
Greiner 96 well plates, polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells, sterile, case of 375 ea (internal packs of 25)
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 655163
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
375 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
526,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
non-treated surface
Feature:
lid: no, skirt (F-bottom)
526,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
sterility
sterile
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
packaging
case of 375 ea (internal packs of 25)
manufacturer/tradename
Greiner 655163
maximum volume
382 μL
size
96 wells
working volume
340 μL
binding type
non-treated surface
General description
96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 382 μL; growth area 0.34 cm(2).
Greiner multiwell plates are available in the standard multiwell plate footprint and offer excellent optical properties. These plates are DNAse/RNAse free and non-pyrogenic as deteremined by LAL method (< 0.06 EU/mL). Appropriate for general purposes, such as optical measurements, photography, and microscopy, due to the high transparency of polystyrene plates.
Application
Standard plate. Suitable for cell work. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well flat (F) solid bottom microplate; without lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Legal Information
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M3061M2936M2186
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
-
manufacturer/tradename
Greiner 655163
manufacturer/tradename
Greiner 655161
manufacturer/tradename
Greiner 655101
manufacturer/tradename
Greiner 650101
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
feature
lid: no
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
working volume
340 μL
working volume
340 μL
working volume
340 μL
working volume
280 μL
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
M3186-375EA04061832211114