Documenti fondamentali
M2936
Sigma-Aldrich
Greiner 96 well plates, polystyrene
non-sterile
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
Scegli un formato
100 EA
111,00 €
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
111,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt (F-bottom)
Confezionamento
case of 100
pkg of (packs of 5)
Produttore/marchio commerciale
Greiner 655101
Volume massimo
382 μL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
340 μL
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 392 μL.
Greiner multiwell plates are available in the standard multiwell plate footprint and offer excellent optical properties. These plates are DNAse/RNAse free and non-pyrogenic as deteremined by LAL method (< 0.06 EU/mL). Appropriate for general purposes, such as optical measurements, photography, and microscopy, due to the high transparency of polystyrene plates.
Altre note
96 well flat (F) solid bottom; no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Compatibilità
Standard plate. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)