Vai a
M3129
Met-Gly
≥98% (TLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
187,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.26
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
238-487-9
MDL number:
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Met-Gly,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CNC([C@@H](N)CCSC)=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3S/c1-13-3-2-5(8)7(12)9-4-6(10)11/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
QXOHLNCNYLGICT-YFKPBYRVSA-N
Biochem/physiol Actions
Met-Gly is a dipeptide.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G0877L9625G3502
Met-Gly
Sigma-Aldrich
M3129
Met-Gly
Gly-Glu
Sigma-Aldrich
G0877
Gly-Glu
Leu-Gly
Sigma-Aldrich
L9625
Leu-Gly
Gly-Tyr
Sigma-Aldrich
G3502
Gly-Tyr
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white
color
white
color
white
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
M3129-500MG04061832885988