G3502
Gly-Tyr
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
Glycyl-L-tyrosine
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Gly-Tyr,
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Colore
white
Punto di fusione
282 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-6-10(15)13-9(11(16)17)5-7-1-3-8(14)4-2-7/h1-4,9,14H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
XBGGUPMXALFZOT-VIFPVBQESA-N
Applicazioni
- Elucidating uptake and metabolic fate of dipeptides in CHO cell cultures using (13)C labeling experiments and kinetic modeling: This study delves into the uptake and metabolic processing of dipeptides such as Gly-Tyr in cell cultures, providing insights into their utilization and role in enhancing biopharmaceutical production processes (Naik et al., 2024).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)