Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 53,10 € |
Informazioni su questo articolo
53,10 €
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
- to promote root development for internode stem suckers
- to promote shoot growth for the calluses
- for low nitrogen (LN) treatment, for the growth of Arabidopsis thaliana
Preparation Note
With the macro- and micronutrients described by Murashige and Skoog (1962).
Media Formulation
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form fine powder |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
10043-35-3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M2909-10L | 04061838259714 |