Documenti fondamentali
M6899
Sigma-Aldrich
Murashige and Skoog Basal Salts with minimal organics
powder, suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
MSMO
Scegli un formato
1 L
12,60 €
10 L
62,40 €
12,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
12,60 €
10 L
62,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.72
12,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
tecniche
cell culture | plant: suitable
applicazioni
agriculture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Murashige and Skoog medium is a widely used plant tissue culture growth medium. M&S Basal Medium contains macronutrients that include high levels of nitrate and organic additives such as agar, sugars, vitamins and growth regulators. Important growth regulators frequently added to M&S include IAA (auxin/morphogen) and the Kinetin (cytokinin/cell division promoter).
Formula variabile
With the macro- and micronutrients, and vitamins as described by Linsmaier and Skoog (1965).
Media Formulation
Quantità
Formulated to contain 4.4 grams of powder per liter of medium.
Nota sulla preparazione
Murashige and Skoog medium can be reconstituted from powder or by combining products that are major components of complete M&S medium, such as macronutrient mixtures and vitamin mixtures. Murashige and Skoog Shoot Multiplication Medium A (M6899 is a variant media) with macro- and micronutrients, vitamins as described by Linsmaier and Skoog.[1]
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Thelma F Madzima et al.
Frontiers in plant science, 12, 694289-694289 (2021-09-08)
Plants respond to abiotic stress stimuli, such as water deprivation, through a hierarchical cascade that includes detection and signaling to mediate transcriptional and physiological changes. The phytohormone abscisic acid (ABA) is well-characterized for its regulatory role in these processes in
Jeremie Bazin et al.
PLoS pathogens, 16(4), e1008401-e1008401 (2020-04-18)
Alternative splicing (AS) of pre-mRNAs in plants is an important mechanism of gene regulation in environmental stress tolerance but plant signals involved are essentially unknown. Pathogen-associated molecular pattern (PAMP)-triggered immunity (PTI) is mediated by mitogen-activated protein kinases and the majority
Organic growth factor requirements of tobacco tissue cultures.
Linsmaier, E.M. and Skoog, F.
Physiologia Plantarum, 18, 100-127 (1965)
Hernán G Bondino et al.
BMC molecular biology, 10, 95-95 (2009-10-20)
Transcription initiation by RNA polymerase II is unidirectional from most genes. In plants, divergent genes, defined as non-overlapping genes organized head-to-head, are highly represented in the Arabidopsis genome. Nevertheless, there is scarce evidence on functional analyses of these intergenic regions.
Li Wang et al.
Planta, 249(4), 1107-1118 (2018-12-16)
In hybrids of Arabidopsis, cotyledons influence the amount and proportion of hybrid vigor in total plant growth. We found Arabidopsis cotyledons are essential for plant growth and in some hybrids for hybrid vigor. In hybrids between C24 and Landsberg erecta