The pH in the specification is measured at 10X. Whether the pH needs adjusted would be up to the end user and the application of the media.
Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 ×
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form powder | form liquid |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility - | sterility sterile-filtered |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7791-13-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M0529-1L | 04061838259684 |
| M0529-1LSTAB | 04065272711654 |
-
Do we need to adjust the pH of MS media solution? When using the ready made 10x solution
1 risposta-