Vai a
M006
Proglumide sodium salt
solid
Sinonimo/i:
4-Benzoylamino-5-dipropylamino-5-oxopentanoic acid sodium-potassium salt, N-Benzoyl-N′,N′-dipropyl-DL-isoglutamine sodium-potassium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
173,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.090,00 €
926,50 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H25N2NaO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: soluble
SMILES string
[Na+].CCCN(CCC)C(=O)C(CCC([O-])=O)NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C18H26N2O4.Na/c1-3-12-20(13-4-2)18(24)15(10-11-16(21)22)19-17(23)14-8-6-5-7-9-14;/h5-9,15H,3-4,10-13H2,1-2H3,(H,19,23)(H,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
UFMWGCINVOIJSO-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CCK(885), CCKAR(886), CCKBR(887)
mouse ... CCK(12424)
rat ... CCK(25298)
Application
Proglumide sodium salt has been used to study the effects of proglumide on macronutrient selection in European sea bass Dicentrarchus labrax, L.
Biochem/physiol Actions
Proglumide sodium salt is a non-peptide cholecystokinin receptor antagonist that has greater selectivity for the CCKA subtype. It selectively blocks central nervous system effects. Proglumide sodium salt is orally active.
CCK antagonist; selectively blocks CNS effects.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Z2001SML1228SML1229
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Gene Information
human ... CCK(885), CCKAR(886), CCKBR(887)
mouse ... CCK(12424)
rat ... CCK(25298)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
-
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
M006-100MG04061833992500
M006-500MG04061832677194