Vai a
Z2001
Zonisamide sodium salt
≥98% (HPLC), NO scavenger, powder
Sinonimo/i:
1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonamide sodium-potassium salt, Aleviatin sodium-potassium salt, Exceglan sodium-potassium salt, Excegram sodium-potassium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
321,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.080,00 €
1.768,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7N2NaO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.21
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
321,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Zonisamide sodium salt, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: >5 mg/mL
originator
Eisai
SMILES string
[Na]NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
InChI
1S/C8H7N2O3S.Na/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7;/h1-4H,5H2,(H-,9,11,12);/q-1;+1
InChI key
ZVBIRPKGWOVBLG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Zonisamide sodium salt is an anti-epileptic and also scavenges nitric oxide (NO).
Zonisamide sodium salt is an anti-epileptic. It is effective in various animal epilepsy models and humans with both partial and generalized epileptic seizures. Zonisamide sodium salt also scavenges nitric oxide (NO).
Features and Benefits
This compound was developed by Eisai. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H8759209104S1378
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: soluble, alcohol: soluble
originator
Eisai
originator
-
originator
-
originator
-
color
white to beige
color
off-white
color
-
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)